Learn More
N-Fenilmaleimida, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10225090 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10225090 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10041350 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10225090 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 130710250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 941-69-5 | C10H7NO2 | 173.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 941-69-5
Fórmula molecular C10H7NO2
Peso molecular (g/mol) 173.17
Número MDL MFCD00005502
Clave InChI HIDBROSJWZYGSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-phenylmaleimide, maleanil, maleinanil, maleimidobenzene, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-phenyl, 1-phenyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-phenyl, 1-phenyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, unii-9u9kt462vw, n-fenylimid kyseliny maleinove
PubChem CID 13662
Nombre IUPAC 1-fenilpirrol-2,5-diona
SMILES C1=CC=C(C=C1)N2C(=O)C=CC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenylmaleimide
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 86°C to 90°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 162°C to 163°C (12.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 21, 400
Fieser 01,845; 13,317
Índice Merck 15, 7410
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Phenylmaleimide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.