Learn More
Ácido N-feniliminodiacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388165 5 g 5 g
11398165 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388165 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08437.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1137-73-1 | C10H11NO4 | 209.201 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1137-73-1
Fórmula molecular C10H11NO4
Peso molecular (g/mol) 209.201
Número MDL MFCD00043570
Clave InChI GQBWTAGIANQVGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-phenyliminodiacetic acid, glycine, n-carboxymethyl-n-phenyl, acetic acid,1-phenyliminodi, 2,2'-phenylazanediyl diacetic acid, 2,2'-phenylimino diacetic acid, n-carboxymethyl-n-phenylglycine, n,n-anilinediacetic acid, n-phenyliminodiacetic acid anhydride, nn-di carboxymethyl aniline, glycine,n-carboxymethyl-n-phenyl
PubChem CID 136915
Nombre IUPAC ácido 2-[N-(carboximetil)anilino]acético
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenyliminodiacetic acid
Punto de fusión ∽140°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 2808435
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.2
Porcentaje de pureza 97%