Learn More
Ácido n-feniliminodiacético, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10156913 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10156913 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 10156913 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 391170050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenyliminodiacetic acid
CAS 1137-73-1
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 150°C to 154°C
Color Beige a gris
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H11NO4
Fórmula lineal C6H5N(CH2COOH)2
Número MDL MFCD00043570
Cantidad 5 g
Sinónimo n-phenyliminodiacetic acid, glycine, n-carboxymethyl-n-phenyl, acetic acid,1-phenyliminodi, 2,2'-phenylazanediyl diacetic acid, 2,2'-phenylimino diacetic acid, n-carboxymethyl-n-phenylglycine, n,n-anilinediacetic acid, n-phenyliminodiacetic acid anhydride, nn-di carboxymethyl aniline, glycine,n-carboxymethyl-n-phenyl
Clave InChI GQBWTAGIANQVGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-[N-(carboximetil)anilino]acético
Peso molecular (g/mol) 209.2
PubChem CID 136915
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Phenyliminodiacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.