Learn More
norte″ -Nitrato de fenilguanidina, ≥ 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10260653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10260653 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10260653 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB10165DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N''-phenylguanidine nitrate
CAS 18860-78-1
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H10N4O3
Número MDL MFCD00213415
Cantidad 1 g
Sinónimo phenylguanidine nitrate, 1-phenylguanidine nitrate, 2-phenylguanidine nitrate, n-phenylguanidine nitrate, 2-phenylguanidine; nitric acid, nitric acid; 2-phenylguanidine, nitric acid compound with n-phenylguanidine 1:1, phenyl guanidine nitrate
Clave InChI DIHKZQUSGDYVOT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=C(N)N.[N+](=O)(O)[O-]
Nombre IUPAC ácido nítrico; 2-fenilguanidina
Peso molecular (g/mol) 198.182
PubChem CID 2775226
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.18
Porcentaje de pureza 97%