Learn More
N-Fenilglicinitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10387550 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10387550 10 g Frasco de vidrio 10 GR
1 options
Código de producto. 10387550 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 184500100
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenylglycinonitrile
Nombre de nota 97%
CAS 3009-97-0
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 40.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H8N2
Fórmula lineal C6H5NHCH2CN
Número MDL MFCD00044430
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-phenylamino acetonitrile, n-phenylglycinonitrile, anilinoacetonitrile, n-phenylglycinenitrile, phenylamino acetonitrile, glycinonitrile, n-phenyl, phenylglycine nitrile, 1-anilinoacetonitrile, n-cyanomethyl aniline, acetonitrile, anilino
Clave InChI KAXCEFLQAYFJKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)NCC#N
Nombre IUPAC 2-anilinoacetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 132.16
PubChem CID 76372
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido de baja fusión cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Phenylglycinonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación