Learn More
N-fenilglicina, TRC
Código de producto. 30423406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30423406 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30423406 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP32715525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenylglycine
CAS 103-01-5
Fórmula molecular C8H9NO2
Cantidad 25 g
Sinónimo (Phenylamino)acetic Acid, 2-(Phenylamino)acetic Acid, Anilinoacetic Acid, N-(Phenylamino)acetic Acid, NPG, NSC 83567
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2/c10-8(11)6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,9H,6H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)CNc1ccccc1
Nombre IUPAC ácido 2-anilinoacético
Peso molecular (g/mol) 151.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0633