Learn More
N-Fenilglicina etil éster, 99 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10531892 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10531892 5 g Frasco de vidrio 5 g
10127710 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10531892 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 417570050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 2216-92-4
Fórmula molecular C10H13NO2
Peso molecular (g/mol) 179.22
Número MDL MFCD00038315
Clave InChI MLSGRWDEDYJNER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-phenylglycine ethyl ester, ethyl phenylglycinate, ethyl 2-phenylamino acetate, ethyl n-phenylglycinate, glycine, n-phenyl-, ethyl ester, unii-7xl9t8bk0u, ethyl anilinoacetate, n-phenylglycineethylester, n-phenylglycine ethyl, 7xl9t8bk0u
PubChem CID 75190
Nombre IUPAC Etil 2-anilinoacetato
SMILES CCOC(=O)CNC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenylglycine ethyl ester
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 53.0°C to 56.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 7403
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino