Learn More
Éster etílico de la N-fenilglicina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475946 50 g 50 g
11465946 10 g 10 g
11485946 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475946 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22282.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 2216-92-4 | C10H13NO2 | 179.219 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2216-92-4
Fórmula molecular C10H13NO2
Peso molecular (g/mol) 179.219
Número MDL MFCD00038315
Clave InChI MLSGRWDEDYJNER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-phenylglycine ethyl ester, ethyl phenylglycinate, ethyl 2-phenylamino acetate, ethyl n-phenylglycinate, glycine, n-phenyl-, ethyl ester, unii-7xl9t8bk0u, ethyl anilinoacetate, n-phenylglycineethylester, n-phenylglycine ethyl, 7xl9t8bk0u
PubChem CID 75190
Nombre IUPAC Etil 2-anilinoacetato
SMILES CCOC(=O)CNC1=CC=CC=C1
Spécification
Nombre del producto químico o material N-Phenylglycine ethyl ester
Punto de fusión 55°C to 58°C
Índice Merck 14,7292
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.