Learn More
Éster etílico de la N-fenilglicina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11465946 10 g 10 g
11475946 50 g 50 g
11485946 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11465946 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22282.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2216-92-4 | C10H13NO2 | 179.219 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2216-92-4
Fórmula molecular C10H13NO2
Peso molecular (g/mol) 179.219
Número MDL MFCD00038315
Clave InChI MLSGRWDEDYJNER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-phenylglycine ethyl ester, ethyl phenylglycinate, ethyl 2-phenylamino acetate, ethyl n-phenylglycinate, glycine, n-phenyl-, ethyl ester, unii-7xl9t8bk0u, ethyl anilinoacetate, n-phenylglycineethylester, n-phenylglycine ethyl, 7xl9t8bk0u
PubChem CID 75190
Nombre IUPAC Etil 2-anilinoacetato
SMILES CCOC(=O)CNC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenylglycine ethyl ester
Punto de fusión 55°C to 58°C
Índice Merck 14,7292
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 99%