Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-fenilglicina, 97 %
Código de producto. 11492247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492247 10 g 10 g
11402257 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11492247 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A14182.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 103-01-5 | C8H8NNaO2 | 173.15 g/mol
N-Phenylglycine coupled with Glycidyl methacrylate to create a surface active comonomer that promotes adhesive bonding of materials to hard tooth tissues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
N-Fenilglicina emparejada con metacrilato de glicidílico para crear un comonómero activo en la superficie que favorece la adhesión de los materiales a los tejidos dentales duros.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Guardar lejos de los agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-01-5
Fórmula molecular C8H8NNaO2
Peso molecular (g/mol) 173.15
Número MDL MFCD00014009
Clave InChI YEMGQZDWLLBIEY-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo n-phenylglycine, anilinoacetic acid, 2-phenylamino acetic acid, glycine, n-phenyl, glycine, phenyl, n-phenylglycin, n-phenylaminoacetic acid, phenylamino acetic acid, h-phenylgly-oh, n-phenyl glycine
PubChem CID 66025
ChEBI CHEBI:55477
Nombre IUPAC ácido 2-anilinoacético
SMILES [Na+].[O-]C(=O)CNC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenylglycine
Punto de fusión 117°C to 119°C
Beilstein 509838
Índice Merck 14,7292
Información de solubilidad Soluble in water.
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 97%