Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Fenilglicina, 93+ %
Código de producto. 10349390 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10349390 25 g Frasco de vidrio 25 g
10083180 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10349390 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 276080250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 103-01-5 | C8H8NNaO2 | 173.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-01-5
Fórmula molecular C8H8NNaO2
Peso molecular (g/mol) 173.15
Número MDL MFCD00014009
Clave InChI YEMGQZDWLLBIEY-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo n-phenylglycine, anilinoacetic acid, 2-phenylamino acetic acid, glycine, n-phenyl, glycine, phenyl, n-phenylglycin, n-phenylaminoacetic acid, phenylamino acetic acid, h-phenylgly-oh, n-phenyl glycine
PubChem CID 66025
ChEBI CHEBI:55477
Nombre IUPAC ácido 2-anilinoacético
SMILES [Na+].[O-]C(=O)CNC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenylglycine
Nombre de nota 93%
% mín. CAS 91.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 121.0°C to 127.0°C
Color Marrón amarillento a ocre
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 91% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5NHCH2CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 12, 468
Índice Merck 15, 7403
Información de solubilidad Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: sparingly soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 93%
Forma física Polvo fino