Learn More
N-fenildietanolamina, TRC
Código de producto. 30473351
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30473351 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30473351 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN2345401G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenyldiethanolamine
CAS 120-07-0
Fórmula molecular C10H15NO2
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,2'-(Phenylimino)bis[ethanol], 2,2'-(Phenylazanediyl)diethanol, 2,2'-(Phenylimino)diethanol, 2-[(2-Hydroxyethyl)(phenyl)amino]ethan-1-ol, 2-[(2-Hydroxyethyl)phenylamino]ethanol, 2-[N-(2-Hydroxyethyl)anilino]ethanol, 3-Phenyl-3-azapentane-1,5-diol, Bis(2-hydroxyethyl)aniline, Diethanolaminobenzene, Diethanolaniline, Diethanolphenylamine, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-N-phenylamine, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)aniline, N,N-Bis(beta-hydroxyethyl)aniline, N,N-Di(2-hydroxyethyl)aniline, N,N-Di(beta-hydroxyethyl)aniline, N,N-Diethanolaniline, N,N-Dihydroxyethylaniline, N-Phenyl-N,N-diethanolamine, N-Phenyliminodiethanol, NSC 6327, Phenylbis(2-hydroxyethyl)amine, Phenyldiethanolamine, [Bis(2-hydroxyethyl)amino]benzene
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO2/c12-8-6-11(7-9-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12-13H,6-9H2
SMILES OCCN(CCO)c1ccccc1
Nombre IUPAC 2-[N-(2-hidroxietil)anilino]etanol
Peso molecular (g/mol) 181.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.1103