Learn More
N-fenilbis(trifluorometanosulfonimida), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11373216 5 g 5 g
11363216 1 g 1 g
11383216 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11373216 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12531.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 37595-74-7 | C8H5F6NO4S2 | 357.241 g/mol
N-Phenylbis(trifluoromethanesulfonimide) acts as a mild triflating reagent as well as a transparent strong electron-withdrawing p-type dopant in carbon nanotubes. It is also employed as a reactant for the preparation of amphoteric alfa-boryl aldehydes. It plays an important role in the enantioselective synthesis of the core ring skeleton of leucosceptroids A-D and in steroselective sulfoxidation. Further, it is used in the enantioselective synthesis of beta-amino acids through the Mannich reaction. In addition to this, it is used in the preparation of sphingosine 1-phosphate-1 receptor agonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-fenilbis(trifluorometansulfonimida) actúa como un reactivo suave de triflación, así como un fuerte y transparente dopante de tipo p de extracción de electrones en nanotubos de carbono. También se emplea como reactivo para la preparación de aldehídos alfa-boril anfóteros. Tiene un papel importante en la síntesis enantioselectiva del esqueleto del anillo central de leucosceptroides A-D y en la sufoxidación esteroselectiva. Asimismo, se utiliza en la síntesis enantioselectiva de los beta-aminoácidos mediante la reacción de Mannich. Además de esto, se utiliza en la preparación de los de la esfingosina 1-fosfato1-receptores antagonistas.
Solubilidad
Soluble en metanol. Ligeramente soluble en cloroformo y acetato de etilo.
Notas
Higroscópica. Almacenar en lugar fresco. Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37595-74-7
Fórmula molecular C8H5F6NO4S2
Peso molecular (g/mol) 357.241
Número MDL MFCD00000404
Clave InChI DIOHEXPTUTVCNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-bis trifluoromethylsulfonyl aniline, phenyl triflimide, n-phenyl-bis trifluoromethanesulfonimide, n-phenyltrifluoromethanesulfonimide, n,n-bis-trifluoromethanesulfonyl aniline, 1,1,1-trifluoro-n-phenyl-n-trifluoromethylsulfonyl methanesulfonamide, n-phenylbis trifluoromethanesulfonimide, n-phenylbis trifluoromethanesulphonimide, 1,1,1-trifluoro-n-phenyl-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide, n,n-bis trifluoromethanesulfonyl aniline
PubChem CID 142176
Nombre IUPAC 1,1,1-trifluoro-N-fenil-N-(trifluorometilsulfonilo)metanosulfonamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenylbis(trifluoromethanesulfonimide)
Punto de fusión 100°C to 102°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1269141
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in methanol. Slightly soluble in chloroform and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.25
Porcentaje de pureza 99%