Learn More
N-Fenilbis(trifluorometanosulfonimida), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10512253 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10512253 5 g Frasco de vidrio 5 g
10106823 25 g Frasco de vidrio 25 g
11995741 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10512253 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 374790050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 37595-74-7 | C8H5F6NO4S2 | 357.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37595-74-7
Fórmula molecular C8H5F6NO4S2
Peso molecular (g/mol) 357.25
Número MDL MFCD00000404
Clave InChI DIOHEXPTUTVCNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-bis trifluoromethylsulfonyl aniline, phenyl triflimide, n-phenyl-bis trifluoromethanesulfonimide, n-phenyltrifluoromethanesulfonimide, n,n-bis-trifluoromethanesulfonyl aniline, 1,1,1-trifluoro-n-phenyl-n-trifluoromethylsulfonyl methanesulfonamide, n-phenylbis trifluoromethanesulfonimide, n-phenylbis trifluoromethanesulphonimide, 1,1,1-trifluoro-n-phenyl-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide, n,n-bis trifluoromethanesulfonyl aniline
PubChem CID 142176
Nombre IUPAC 1,1,1-trifluoro-N-fenil-N-(trifluorometilsulfonilo)metanosulfonamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenylbis(trifluoromethanesulfonimide)
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 99.0°C to 105.0°C
Color Blanco o incoloro
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5N(SO2CF3)2
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,7427
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Phenylbis(trifluoromethanesulfonimide)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2