Learn More
N-fenilbis(trifluorometanosulfonamida), TRC
Código de producto. 30415542
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30415542 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30415542 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP31978025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenylbis(trifluoromethanesulfonamide)
CAS 37595-74-7
Fórmula molecular C8H5F6NO4S2
Cantidad 25 g
Sinónimo 1,1,1-Trifluoro-N-phenyl-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide, 1,1,1-Trifluoro-N-phenyl-N-trifluoromethanesulfonylmethanesulfonamide, N,N-Bis(trifluoromethanesulfonyl)aniline, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)aniline, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)phenylamine, N-Phenyl-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]trifluoromethanesulfonamide, N-Phenyl-bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, N-Phenylbis(trifluoromethanesulfonimide), N-Phenyltriflimide, N-Phenyltrifluoromethanesulfonimide, N-Phenyltrifluoromethylsulfonimide, NSC 240874, Phenyl Bis((trifluoromethyl)sulfonyl)amine, Phenyl Triflimide, Trifluoro-N-phenyl-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5F6NO4S2/c9-7(10,11)20(16,17)15(6-4-2-1-3-5-6)21(18,19)8(12,13)14/h1-5H
SMILES FC(F)(F)S(=O)(=O)N(c1ccccc1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1,1,1-trifluoro-N-fenil-N-(trifluorometilsulfonilo)metanosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 357.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.9564