Learn More
N-Fenilbencilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10457022 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10457022 5 g Frasco de vidrio 5 g
10528332 25 g Frasco de vidrio 25 g
10657401 100 g Frasco de vidrio 100 g
10679004 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10457022 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 417390050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 103-32-2 | C13H13N | 183.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-32-2
Fórmula molecular C13H13N
Peso molecular (g/mol) 183.25
Número MDL MFCD00003018
Clave InChI GTWJETSWSUWSEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-phenylbenzylamine, benzylaniline, benzenemethanamine, n-phenyl, phenylbenzylamine, benzylphenylamine, n-monobenzylaniline, aniline, n-benzyl, benzylamine, n-phenyl, benzenamine, n-phenylmethyl, n-benzyl aniline
PubChem CID 66028
Nombre IUPAC N-bencilanilina
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenylbenzylamine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 34°C to 38°C
Color Beige amarillento a incoloro
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 306°C to 307°C
Temperatura de inflamación 152°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2NHC6H5
Cantidad 5 g
Beilstein 12, 1023
Índice Merck 15, 1129
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: very soluble in ethanol,ether,soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o masa de baja fusión