Learn More
Ácido n-fenilbenzohidroxámico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10596943 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10596943 5 g Frasco de vidrio 5 g
10732602 25 g Frasco de vidrio 25 g
10669004 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10596943 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 417370050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 304-88-1 | C13H11NO2 | 213.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 304-88-1
Fórmula molecular C13H11NO2
Peso molecular (g/mol) 213.24
Número MDL MFCD00002111
Clave InChI YLYIXDZITBMCIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-benzoyl-n-phenylhydroxylamine, n-phenylbenzohydroxamic acid, n-hydroxybenzanilide, benzamide, n-hydroxy-n-phenyl, n-benzoyl-n-phenylhydroxamic acid, n-benzoylphenylhydroxylamine, benzohydroxamic acid, n-phenyl, tantalon, acmc-1cqm9, n-phenylbenzohydroxamicacid
PubChem CID 67536
Nombre IUPAC N-hidroxi-N-fenilbenzamida
SMILES ON(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenylbenzohydroxamic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 119°C to 123°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CON(OH)C6H5
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales como agujas o polvo cristalino