Learn More
N-Fenilbencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15491348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491348 1 g 1 g
15401358 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15491348 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55189.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1678-25-7
Fórmula molecular C12H11NO2S
Peso molecular (g/mol) 233.29
Número MDL MFCD00035919
Clave InChI XAUGWFWQVYXATQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenesulfonanilide, benzoylsulfanilide, benzenesulfoanilide, benzensulfonanilide, benzenesulfanilide, benzenesulfonamide, n-phenyl, n-phenylbenzenesulphonamide, phenyl phenylsulfonyl amine, n-phenyl-benzenesulfonamide, chembl83148
PubChem CID 74296
Nombre IUPAC N-fenilbencenosulfonamida
SMILES O=S(=O)(NC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenylbenzenesulfonamide
Punto de fusión 110°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.28
Porcentaje de pureza 97%