Learn More
Ácido N-fenilantranílico, TRC
Código de producto. 30422641
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30422641 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30422641 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP30855010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenylanthranilic Acid
CAS 91-40-7
Fórmula molecular C13H11NO2
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-(Phenylamino)benzoic Acid, 2-Anilinobenzoic Acid, 2-Carboxydiphenylamine, DPC, DPC (chloride channel inhibitor), Diphenylamine-2-carboxylate, Diphenylamine-2-carboxylic Acid, Fenamic Acid, N-Phenyl-2-aminobenzoic Acid, N-Phenyl-o-aminobenzoic Acid, N-Phenylanthranilic Acid, NSC 215211, NSC 4273, o-(Phenylamino)benzoic Acid, o-Anilinobenzoic Acid, o-Carboxydiphenylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11NO2/c15-13(16)11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H,(H,15,16)
SMILES OC(=O)c1ccccc1Nc2ccccc2
Nombre IUPAC ácido 2-anilinobenzoico
Peso molecular (g/mol) 213.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.079