Learn More
N-Phenylanthranilic acid, Redox Indicator, for the detection of vanadium, ≥97.0% (T), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15697070 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15697070 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 15697070 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 7815010G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenylanthranilic acid
Punto de fusión 182°C to 185°C (literature); 182°C to 185°C
Nombre de nota Redox Indicator, for the detection of vanadium, ≥97.0% (T)
CAS 91-40-7
% máx. CAS 100%
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.0 to 103.0%
Fórmula molecular C13H11NO2
Fórmula lineal C20H14O4
Número MDL MFCD00005913
Beilstein 1456607
Sinónimo 2-(Phenylamino)benzoic acid, Diphenylamine-2-carboxylic acid, DpC
Clave InChI ZWJINEZUASEZBH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-anilinobenzoico
Peso molecular (g/mol) 213.236
PubChem CID 4386
ChEBI CHEBI:34756
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.23
Grado Redox Indicator
Envase Glass Bottle
Cantidad 10 g