Learn More
Ácido N-fenilantranílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11426907 500 g 500 g
11406907 25 g 25 g
11416907 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11426907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14340.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 91-40-7 | C13H11NO2 | 213.236 g/mol
DPC is a potent, non-specific blocker of Cl- channel and chloride-bicarbonate exchange. DPC also inhibits CFTR (cystic fibrosis transmembrane regulator) ATPase activity. It is used to detect vanadium in steel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La DPC es un potente bloqueador no específico de intercambio de cloruro-bicarbonato y canal de Cl-. La DPC también inhibe la actividad ATPasa de CFTR (regulador de la transmembrana de fibrosis quística). Se utiliza para detectar vanadio en acero.
Solubilidad
Soluble en etanol, DMSO (50 mg/ml), alcohol caliente y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-40-7
Fórmula molecular C13H11NO2
Peso molecular (g/mol) 213.236
Número MDL MFCD00002421
Clave InChI ZWJINEZUASEZBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-phenylanthranilic acid, 2-phenylamino benzoic acid, fenamic acid, diphenylamine-2-carboxylic acid, phenylanthranilic acid, 2-carboxydiphenylamine, benzoic acid, 2-phenylamino, o-anilinobenzoic acid, n-phenyl-o-aminobenzoic acid, n-phenyl-2-aminobenzoic acid
PubChem CID 4386
ChEBI CHEBI:34756
Nombre IUPAC ácido 2-anilinobenzoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenylanthranilic acid
Punto de fusión 185°C to 188°C
Cantidad 500 g
Beilstein 1456607
Índice Merck 14,7273
Información de solubilidad Soluble in ethanol,DMSO (50mg/ml),hot alcohol,and methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.24
Porcentaje de pureza 99%