Learn More
Ácido n-fenilantranílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10762391 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10762391 10 g Frasco de plástico 10 g
10772391 100 g Frasco de plástico 100 g
10319333 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10762391 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 163000100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 91-40-7 | C13H11NO2 | 213.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-40-7
Fórmula molecular C13H11NO2
Peso molecular (g/mol) 213.24
Número MDL MFCD00002421
Clave InChI ZWJINEZUASEZBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-phenylanthranilic acid, 2-phenylamino benzoic acid, fenamic acid, diphenylamine-2-carboxylic acid, phenylanthranilic acid, 2-carboxydiphenylamine, benzoic acid, 2-phenylamino, o-anilinobenzoic acid, n-phenyl-o-aminobenzoic acid, n-phenyl-2-aminobenzoic acid
PubChem CID 4386
ChEBI CHEBI:34756
Nombre IUPAC ácido 2-anilinobenzoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenylanthranilic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 182°C to 187°C
Color Gris verdoso
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal 2-(C6H5NH)C6H4CO2H
Cantidad 10 g
Beilstein 14, 327
Índice Merck 15, 7384
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot alcohol,slightly soluble in hot benzene and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo fino