Learn More
N-(Fenilacetil-d5)glicina, TRC
Código de producto. 30180223
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180223 1 mg 1 miligramo
30180100 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30180223 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3065521MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189920-31-7
Fórmula molecular C10 D5 H6 N O3
Peso molecular (g/mol) 198.23
Sinónimo 2-[[2-(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)acetyl]amino]acetic acid, 2-(2-Phenylacetamido)acetic acid D5 (phenyl-D5), Phenaceturic acid-d5, N-(2-Phenyl-d5-acetyl)glycine, (2-Phenylacetyl)glycine-d5, 2-(2-Phenylacetamido)acetic acid-d5, 2-[[2-(Phenyl-d5)acetyl]amino]acetic acid, N-(Phenyl-d5-acetyl)glycine, N-Phenacetylglycine-d5, Phenacetylglycine-d5, Phenylacetylglycine-d5
Nombre IUPAC 2-[[2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)acetil]amino]ácido acético
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(CC(=O)NCC(=O)O)c([2H])c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Phenyl-d5-acetyl)glycine
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11NO3/c12-9(11-7-10(13)14)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,12)(H,13,14)/i1D,2D,3D,4D,5D
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.105