Learn More
N-fenilacetamida (acetanilida), Mikromol™
Descripción
N-fenilacetamida (acetanilida)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Phenylacetamide |
| CAS | 103-84-4 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Phenylacetamide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H9 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | N-Phenylacetamide, Paracetamol Imp. D (EP), Acetanilide, Acetamidobenzene, Acetanil, Acetoanilide, Acetylaniline, Antifebrin, Benzenamine, N-acetyl-, N-Acetylaminobenzene, N-Acetylaniline, NSC 203231, NSC 7636, Phenalgene, Phenalgin, Acetaminophen USP Related Compound D, Acetaminophen USP RC D, Acetaminophen Related Compound D, Paracetamol Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N-fenilacetamida |
| Mostrar más |