Learn More
N-fenilacetamida (acetanilida), Mikromol™
Código de producto. 17921236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17921236 100 mg 100 miligramos
17973606 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17921236 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0042.10
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-fenilacetamida (acetanilida)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenylacetamide
CAS 103-84-4
Nombres de analitos o componentes N-Phenylacetamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H9 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-Phenylacetamide, Paracetamol Imp. D (EP), Acetanilide, Acetamidobenzene, Acetanil, Acetoanilide, Acetylaniline, Antifebrin, Benzenamine, N-acetyl-, N-Acetylaminobenzene, N-Acetylaniline, NSC 203231, NSC 7636, Phenalgene, Phenalgin, Acetaminophen USP Related Compound D, Acetaminophen USP RC D, Acetaminophen Related Compound D, Paracetamol Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
SMILES CC(=O)Nc1ccccc1
Nombre IUPAC N-fenilacetamida
Peso molecular (g/mol) 135.16
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.0684 g/mol