Learn More
N-fenilacetamida (acetanilida), LoGiCal
Código de producto. 30459273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459273 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459273 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0042.10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenylacetamide
CAS 103-84-4
Nombres de analitos o componentes N-Phenylacetamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H9 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-Phenylacetamide, Paracetamol Imp. D (EP), Acetanilide, Acetamidobenzene, Acetanil, Acetoanilide, Acetylaniline, Antifebrin, Benzenamine, N-acetyl-, N-Acetylaminobenzene, N-Acetylaniline, NSC 203231, NSC 7636, Phenalgene, Phenalgin, Acetaminophen USP Related Compound D, Acetaminophen USP RC D, Acetaminophen Related Compound D, Paracetamol Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC(=O)Nc1ccccc1
Nombre IUPAC N-fenilacetamida
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 135.16
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 135,0684 g/mol