Learn More
N-fenil-p-fenilendiamina(p-anilinoanilina), TRC
Código de producto. 30334436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30334436 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30334436 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6633905G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Phenyl-1,4-phenylenediamine
CAS 101-54-2
Fórmula molecular C12 H12 N2
Cantidad 5 g
Sinónimo 1,4-Benzenediamine, N-phenyl- (9CI), Variamine Blue RT (6CI), p-Phenylenediamine, N-phenyl- (8CI), N1-Phenyl-1,4-benzenediamine, (4-(Phenylamino)phenyl)amine, 4-(N-Phenylamino)aniline, 4-(Phenylamino)aniline, 4-Amino-N-phenylaniline, 4-Aminodiphenylamine, 4-Anilinoaniline, 4-Anilinophenylamine, 4ADPA, Azoic Diazo Component 22, C.I. 76085, C.I. Developer 15, C.I. Oxidation Base 2, Diphenyl Black, Luxan Black R, N,4'-Bianiline, N-(4-Aminophenyl)aniline, N-Phenyl-1,4-benzenediamine, N-Phenyl-1,4-phenylenediamine, N-Phenyl-p-aminoaniline, N-Phenyl-p-phenylenediamine, NSC 3401, NSC 37074, Peltol BR, Peltol BR II, S 789, Semidin, Semidine, p-(Phenylamino)aniline, p-Aminodiphenylamine, p-Anilinoaniline, p-Semidine
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12N2/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,13H2
SMILES Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
Nombre IUPAC 4-N-fenilbenceno-1,4-diamina
Peso molecular (g/mol) 184.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.1