Learn More
N-Fenil-p-fenilenodiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448720 100 g 100 g
11436716 250 g 250 g
11426716 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448720 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23867.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.08€
    43.65€ / 100 g
    Ahorro 6.43€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 101-54-2 | C12H12N2 | 184.242 g/mol
p-Anilinoaniline is an antioxidant that has shown to cause a reduction of NOx emissions from soybean biodiesel powered DI diesel engines but has increased CO and HC emissions. It is also used to produce dyes, pharmaceuticals, and photographic chemicals and frmerly used as a hair dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La p-anilinoanilina es un antioxidante que, según se ha demostrado, reduce las emisiones de NOx de los motores diésel DI alimentados con biodiésel de soja, pero aumenta las emisiones de CO y HC. También se utiliza para producir colorantes, productos farmacéuticos y productos químicos fotográficos, y antiguamente se empleaba como tinte para el cabello.
Solubilidad
Soluble en agua a 20 ° en una proporción de 0,6 g/l. Soluble en etanol (10 mg/ml).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-54-2
Fórmula molecular C12H12N2
Peso molecular (g/mol) 184.242
Número MDL MFCD00007850
Clave InChI ATGUVEKSASEFFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminodiphenylamine, n-phenyl-p-phenylenediamine, n1-phenylbenzene-1,4-diamine, p-anilinoaniline, azosalt r, p-semidine, p-aminodiphenylamine, luxan black r, semidine, n-phenyl-1,4-phenylenediamine
PubChem CID 7564
ChEBI CHEBI:59038
Nombre IUPAC 4-N-fenilbenceno-1,4-diamina
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenyl-p-phenylenediamine
Punto de fusión 72°C to 76°C
Densidad 1.09
Punto de ebullición 354°C
Temperatura de inflamación 193°C (379°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN3077
Beilstein 908935
Información de solubilidad Soluble in water at 20°C 0.6g/L. Soluble in (10mg/mL) ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.24
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Phenyl-p-phenylenediamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Aminodiphenylamine