Learn More
N-Fenil-o-fenilendiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352527 5 g 5 g
11362527 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11616.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 534-85-0 | C12H12N2 | 184.24 g/mol
N-Phenyl-o-phenylenediamine is also used as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-fenil-o-fenilendiamina también se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica y los productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en acetona, cloroformo y benceno. Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Es sensible a la luz. Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con cloruros ácidos, anhídridos ácidos, cloroformatos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 534-85-0
Fórmula molecular C12H12N2
Peso molecular (g/mol) 184.24
Número MDL MFCD00007685
Clave InChI NFCPRRWCTNLGSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminodiphenylamine, n-phenyl-o-phenylenediamine, n1-phenylbenzene-1,2-diamine, o-semidine, 1,2-benzenediamine, n-phenyl, o-aminodiphenylamine, n-phenyl-1,2-phenylenediamine, n-phenylbenzene-1,2-diamine, o-phenylenediamine, n-phenyl, unii-g2x60k1y26
PubChem CID 68297
Nombre IUPAC 2-N-fenilbenceno-1,2-diamina
SMILES NC1=CC=CC=C1NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenyl-o-phenylenediamine
Punto de fusión 77°C to 80°C
Cantidad 5 g
Beilstein 908984
Información de solubilidad Soluble in acetone,chloroform and benzene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.24
Porcentaje de pureza 98%