Learn More
N-Fenil-o-fenilendiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10264940 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10264940 50 g Frasco de vidrio 50 g
1 options
Código de producto. 10264940 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 130770500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenyl-o-phenylenediamine
Nombre de nota 97%
CAS 534-85-0
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 77°C to 82°C
Color Marrón grisáceo o rosa morado
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H12N2
Fórmula lineal C6H5NHC6H4NH2
Número MDL MFCD00007685
Cantidad 50 g
Beilstein 13, 16
Sinónimo 2-aminodiphenylamine, n-phenyl-o-phenylenediamine, n1-phenylbenzene-1,2-diamine, o-semidine, 1,2-benzenediamine, n-phenyl, o-aminodiphenylamine, n-phenyl-1,2-phenylenediamine, n-phenylbenzene-1,2-diamine, o-phenylenediamine, n-phenyl, unii-g2x60k1y26
Clave InChI NFCPRRWCTNLGSN-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=CC=C1NC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 2-N-fenilbenceno-1,2-diamina
Peso molecular (g/mol) 184.24
PubChem CID 68297
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.24
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Phenyl-o-phenylenediamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.