Learn More
N-fenil-N'-ciclohexil-p-fenilendiamina (> 90%), CTR
Código de producto. 30476942
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30476942 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30476942 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN2293251G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Cyclohexyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine (CPPD)
CAS 101-87-1
Fórmula molecular C18 H22 N2
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,4-Benzenediamine, N-cyclohexyl-N'-phenyl- (9CI), p-Phenylenediamine, N-cyclohexyl-N'-phenyl- (6CI,8CI), N1-Cyclohexyl-N4-phenyl-1,4-benzenediamine, 1-N-Cyclohexyl-4-N-phenylbenzene-1,4-diamine, 4-(Cyclohexylamino)diphenylamine, 4020NA, ASM 4010, Antioxidant 4010, Antioxidant CPPD, Diafen FTs, Flexzone 6H, N-Cyclohexyl-N'-phenyl-1,4-benzenediamine, N-Cyclohexyl-N'-phenyl-1,4-phenylenediamine, N-Cyclohexyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine, N-Phenyl-N'-cyclohexyl-p-phenylenediamine, N-Phenyl-N'-cyclohexylparaphenylenediamine, NA 4020, Nocrac 810, Santoflex CP, Vanax 6H, N-Cyclohexyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine (CPPD)
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22N2/c1-3-7-15(8-4-1)19-17-11-13-18(14-12-17)20-16-9-5-2-6-10-16/h1,3-4,7-8,11-14,16,19-20H,2,5-6,9-10H2
SMILES C1CCC(CC1)Nc2ccc(Nc3ccccc3)cc2
Nombre IUPAC 4-N-ciclohexil-1-N-fenilbenceno-1,4-diamina
Peso molecular (g/mol) 266.3807
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.1783