Learn More
Clorhidrato de N-fenil-N-[cis,trans-1-óxido-1-(2-feniletil)piperidin-4-il]propanamida (clorhidrato de N-óxido de fentanilo), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de N-fenil-N-[cis,trans-1-óxido-1-(2-feniletil)piperidin-4-il]propanamida (clorhidrato de N-óxido de fentanilo)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fentanyl N-Oxide Hydrochloride |
| CAS | 2724510-77-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Fentanyl N-Oxide Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H28 N2 O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Fentanyl Imp. A (EP), N-Phenyl-N-[cis,trans-1-oxido-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamide Hydrochloride, Fentanyl Imp. A (EP) as Hydrochloride, Fentanyl N-Oxide Hydrochloride, Fentanyl Citrate Impurity A as Hydrochloride, Fentanyl Impurity A as Hydrochloride, Fentanyl Impurity A as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H28N2O2.ClH/c1-2-22(25)23(20-11-7-4-8-12-20)21-14-17-24(26,18-15-21)16-13-19-9-5-3-6-10-19;/h3-12,21H,2,13-18H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CCC(=O)N(C1CC[N+]([O-])(CCc2ccccc2)CC1)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | N-[1-óxido-1-(2-feniletil)piperidin-1-io-4-il]-N-fenilpropanamida;clorhidrato |
| Mostrar más |