Learn More
N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamida, Mikromol™
Description
N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamida
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Acetyl Fentanyl |
| CAS | 3258-84-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Acetyl Fentanyl |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H26 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Fentanyl Imp. C (EP), Fentanyl USP Related Compound G CI, Fentanyl USP RC G CI, N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide, N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]acetamide, N-(1-Phenethyl-4-piperidyl)acetanilide, 1-Phenethyl-4-(N-phenylacetamido)piperidine, Acetylfentanyl, Fentanyl Related Compound G, Fentanyl Citrate Impurity C, Fentanyl Impurity C, Fentanyl Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26N2O/c1-18(24)23(20-10-6-3-7-11-20)21-13-16-22(17-14-21)15-12-19-8-4-2-5-9-19/h2-11,21H,12-17H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)N(C1CCN(CCc2ccccc2)CC1)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamida |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?