Learn More
N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamida, Mikromol™
Código de producto. 30050523
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050523 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050523 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0528.030025
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Acetyl Fentanyl
CAS 3258-84-2
Nombres de analitos o componentes Acetyl Fentanyl
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H26 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Fentanyl Imp. C (EP), Fentanyl USP Related Compound G CI, Fentanyl USP RC G CI, N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide, N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]acetamide, N-(1-Phenethyl-4-piperidyl)acetanilide, 1-Phenethyl-4-(N-phenylacetamido)piperidine, Acetylfentanyl, Fentanyl Related Compound G, Fentanyl Citrate Impurity C, Fentanyl Impurity C, Fentanyl Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26N2O/c1-18(24)23(20-10-6-3-7-11-20)21-13-16-22(17-14-21)15-12-19-8-4-2-5-9-19/h2-11,21H,12-17H2,1H3
SMILES CC(=O)N(C1CCN(CCc2ccccc2)CC1)c3ccccc3
Nombre IUPAC N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamida
Peso molecular (g/mol) 322.44
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.2045 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.