Learn More
N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamida, Mikromol
Código de producto. 30463936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30463936 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30463936 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0528.03
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamida, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetyl Fentanyl
CAS 3258-84-2
Nombres de analitos o componentes Acetyl Fentanyl
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H26 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Fentanyl Imp. C (EP), Fentanyl USP Related Compound G CI, Fentanyl USP RC G CI, N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide, N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]acetamide, N-(1-Phenethyl-4-piperidyl)acetanilide, 1-Phenethyl-4-(N-phenylacetamido)piperidine, Acetylfentanyl, Fentanyl Related Compound G, Fentanyl Citrate Impurity C, Fentanyl Impurity C, Fentanyl Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26N2O/c1-18(24)23(20-10-6-3-7-11-20)21-13-16-22(17-14-21)15-12-19-8-4-2-5-9-19/h2-11,21H,12-17H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(=O)N(C1CCN(CCc2ccccc2)CC1)c3ccccc3
Nombre IUPAC N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamida
Peso molecular (g/mol) 322.44
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.2045 g/mol