Learn More
N-fenil isobutilarilacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Phenyl Isobutyrylacetamide |
| CAS | 124401-38-3 |
| Fórmula molecular | C12 H15 N O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-Methyl-3-oxo-N-phenylpentanamide, 4-Methyl-3-oxopentanoic acid anilide, 4-Methyl-3-oxopentanoic acid phenylamide, N-Phenyl-4-methyl-3-oxopentanamide, N-Phenyl Isobutyrylacetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15NO2/c1-9(2)11(14)8-12(15)13-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3,(H,13,15) |
| SMILES | CC(C)C(=O)CC(=O)Nc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 4-metil-3-oxo-N-fenilpentanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 205.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.1103 |