Learn More
N-fenil-4-metoxibencilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Phenyl-4-methoxybenzylamine |
| CAS | 3526-43-0 |
| Fórmula molecular | C14 H15 N O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15NO/c1-16-14-9-7-12(8-10-14)11-15-13-5-3-2-4-6-13/h2-10,15H,11H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(CNc2ccccc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | N-[(4-metoxifenil)metil]anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 213.275 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.115 |