Learn More
N-Fenil-4-bifenilamina, TRC
Código de producto. 30427832
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30427832 5 mg -
30420155 50 mg -
30424843 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427832 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3365635MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32228-99-2
Fórmula molecular C18H15N
Peso molecular (g/mol) 245.33
Nombre IUPAC N,4-difenilanilina
SMILES N(c1ccccc1)c2ccc(cc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenyl-4-biphenylamine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15N/c1-3-7-15(8-4-1)16-11-13-18(14-12-16)19-17-9-5-2-6-10-17/h1-14,19H
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.1204