Learn More
N-Fenil-3-(trifluorometil)anilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Phenyl-3-(trifluoromethyl)aniline |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10F3N/c14-13(15,16)10-5-4-8-12(9-10)17-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,17H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.0765 |