Learn More
N-fenil-2-naftilamina, TRC
Código de producto. 30424164
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
30424164 5 g
1 options
Código de producto. 30424164 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3361455G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135-88-6
Fórmula molecular C16 H13 N
Peso molecular (g/mol) 219.28
Sinónimo 2-(Phenylamino)naphthalene, 2-Anilinonaphthalene, 2-Naphthylphenylamine, AK 1, AK 1 (stabilizer), Aceto PBN, AgeRite Powder, Antioxidant 116, Antioxidant D, Antioxidant PBN, N-(2-Naphthyl)-N-phenylamine, N-(2-Naphthyl)aniline, N-Phenyl-2-naphthalenamine, N-Phenyl-2-naphthylamine, N-Phenyl-N-(2-naphthyl)amine, N-Phenyl-β-naphthylamine, N-β-Naphthyl-N-phenylamine, NSC 37151, Naftam 2, Neosone D, Neozon D, Neozone, Neozone D, Nilox PBNA, Noclizer D, Nocrac D, Nonox D, Nonox DN, PBNA, PNA, Phenyl-2-naphthylamine, Phenyl-β-naphthylamine, Stabilizator AR, Stabilizer AR, Vulkanox PBN, β-Naphthylphenylamine
Nombre IUPAC N-fenilnaftalen-2-amina
SMILES N(c1ccccc1)c2ccc3ccccc3c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenyl-2-naphthylamine
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13N/c1-2-8-15(9-3-1)17-16-11-10-13-6-4-5-7-14(13)12-16/h1-12,17H
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.1048