Learn More
N-fenil-2-naftilamina, Mikromol™
Descripción
N-fenil-2-naftilamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Phenyl-2-naphthylamine |
| CAS | 135-88-6 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Phenyl-2-naphthylamine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H13 N |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 2-(Phenylamino)naphthalene, 2-Anilinonaphthalene, 2-Naphthylphenylamine, AK 1, AK 1 (stabilizer), Aceto PBN, AgeRite Powder, Antioxidant 116, Antioxidant D, Antioxidant PBN, N-(2-Naphthyl)-N-phenylamine, N-(2-Naphthyl)aniline, N-Phenyl-2-naphthalenamine, N-Phenyl-2-naphthylamine, N-Phenyl-N-(2-naphthyl)amine, NSC 37151, Naftam 2, Neosone D, Neozon D, Neozone, Neozone D, Nilox PBNA, Noclizer D, Nocrac D, Nonox D, Nonox DN, PBNA, PNA, Phenyl-2-naphthylamine, Stabilizator AR, Stabilizer AR, Vulkanox PBN, N-Phenyl-beta-naphthylamine, N-beta-Naphthyl-N-phenylamine, Phenyl-beta-naphthylamine, beta-Naphthylphenylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H13N/c1-2-8-15(9-3-1)17-16-11-10-13-6-4-5-7-14(13)12-16/h1-12,17H |
| SMILES | N(c1ccccc1)c2ccc3ccccc3c2 |
| Nombre IUPAC | N-fenilnaftalen-2-amina |
| Mostrar más |