Learn More
N-fenil-2-naftilamina, LoGiCal
Código de producto. 30460334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460334 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460334 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR2550.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenyl-2-naphthylamine
CAS 135-88-6
Nombres de analitos o componentes N-Phenyl-2-naphthylamine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H13 N
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-(Phenylamino)naphthalene, 2-Anilinonaphthalene, 2-Naphthylphenylamine, AK 1, AK 1 (stabilizer), Aceto PBN, AgeRite Powder, Antioxidant 116, Antioxidant D, Antioxidant PBN, N-(2-Naphthyl)-N-phenylamine, N-(2-Naphthyl)aniline, N-Phenyl-2-naphthalenamine, N-Phenyl-2-naphthylamine, N-Phenyl-N-(2-naphthyl)amine, NSC 37151, Naftam 2, Neosone D, Neozon D, Neozone, Neozone D, Nilox PBNA, Noclizer D, Nocrac D, Nonox D, Nonox DN, PBNA, PNA, Phenyl-2-naphthylamine, Stabilizator AR, Stabilizer AR, Vulkanox PBN, N-Phenyl-beta-naphthylamine, N-beta-Naphthyl-N-phenylamine, Phenyl-beta-naphthylamine, beta-Naphthylphenylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13N/c1-2-8-15(9-3-1)17-16-11-10-13-6-4-5-7-14(13)12-16/h1-12,17H
Tipo de solución Neat
SMILES N(c1ccccc1)c2ccc3ccccc3c2
Nombre IUPAC N-fenilnaftalen-2-amina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 219.28
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.1048 g/mol