Learn More
N-Fenil-2-naftilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11985231 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11985231 100 g Frasco de vidrio 100 g
11975231 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11985231 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 439911000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 135-88-6 | C16H13N | 219.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135-88-6
Fórmula molecular C16H13N
Peso molecular (g/mol) 219.29
Número MDL MFCD00004052
Clave InChI KEQFTVQCIQJIQW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-phenyl-2-naphthylamine, n-2-naphthyl aniline, neozone, aceto pbn, stabilizator ar, agerite powder, anilinonaphthalene, antioxidant 116, pbna, 2-naphthylphenylamine
PubChem CID 8679
ChEBI CHEBI:34877
Nombre IUPAC N-fenilnaftalen-2-amina
SMILES N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenyl-2-naphthylamine
Punto de fusión 105°C to 108°C
Punto de ebullición 395°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene,acetone,acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.28
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Phenyl-2-naphthylamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.