Learn More
N-fenil-2-(di-terc-butilfosfino)indol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Phenyl-2-(di-tert-butylphosphino)indole |
| CAS | 740815-37-6 |
| Fórmula molecular | C22 H28 N P |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | N-Phenylindol-2-yl-di-tert-butylphosphine, 2-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]-1-phenyl-1H-indole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H28NP/c1-21(2,3)24(22(4,5)6)20-16-17-12-10-11-15-19(17)23(20)18-13-8-7-9-14-18/h7-16H,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)(C)P(c1cc2ccccc2n1c3ccccc3)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | ditert-butil-(1-fenilindol-2-il)fosfano |
| Peso molecular (g/mol) | 337.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 337.1959 |