Learn More
N-fenil-1-naftilamina, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Phenyl-1-naphthylamine |
| CAS | 90-30-2 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Phenyl-1-naphthylamine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C16 H13 N |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-Naphthalenamine, N-phenyl-, 1-Naphthylamine, N-phenyl- (7CI,8CI), 1-(N-Phenylamino)naphthalene, 1-(Phenylamino)naphthalene, 1-Anilinonaphthalene, 1-Naphthylphenylamine, Amoco 32, Antigene PA, Antioxidant A, Antioxidant PAN, C.I. 44050, Irganox L 05, N-(1-Naphthyl)-N-phenylamine, N-(1-Naphthyl)aniline, N-Phenyl-1-aminonaphthalene, N-Phenyl-1-naphthalenamine, N-Phenyl-1-naphthylamine, N-Phenyl-N-(1-naphthyl)amine, NSC 2622, Naugard PANA, Neozone A, Nocrac PA, Nonox A, Nonox AN, PANA, Phenyl-1-naphthylamine, T 531, T 531 (antioxidant), Vulkanox PAN, N-Phenyl-alpha-naphthylamine, alpha-Naphthylphenylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H13N/c1-2-9-14(10-3-1)17-16-12-6-8-13-7-4-5-11-15(13)16/h1-12,17H |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | N(c1ccccc1)c2cccc3ccccc23 |
| Mostrar más |