Learn More
N-fenoxicarbonilparoxetina, TRC
Código de producto. 30411612
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30411612 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30411612 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP318503100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenoxycarbonylparoxetine
CAS 253768-88-6
Fórmula molecular C26 H24 F N O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo (-)-trans-4-(4'-Flurophenyl)-3-(3',4'-methylenedioxyphenoxymethyl)-N-phenoxycarbonyl piperidine, 1-Piperidinecarboxylic acid','3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-','phenyl ester','(3S,4R)-, (-)-trans-4-(4-Fluorophenyl)-3-(3,4-methylenedioxyphenoxymethyl)-1-phenoxycarbonylpiperidine, N-Phenoxycarbonylparoxetine, Paroxetine Stage 5 intermediate, BRL-42494
Fórmula InChI InChI=1S/C26H24FNO5/c27-20-8-6-18(7-9-20)23-12-13-28(26(29)33-21-4-2-1-3-5-21)15-19(23)16-30-22-10-11-24-25(14-22)32-17-31-24/h1-11,14,19,23H,12-13,15-17H2/t19-,23-/m0/s1
SMILES Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CCN(C[C@H]2COc3ccc4OCOc4c3)C(=O)Oc5ccccc5
Nombre IUPAC (3S,4R)-3-(1,3-benzodioxol-5-iloximetil)-4-(4-fluorofenil)piperidina-1-carboxilato de fenilo
Peso molecular (g/mol) 449.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.1639