Learn More
N-Fenetilbenzamida, TRC
Código de producto. 30409133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
30409133 5 g
1 options
Código de producto. 30409133 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2960505G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3278-14-6
Fórmula molecular C15 H15 N O
Peso molecular (g/mol) 225.29
Sinónimo Benzamide, N-(2-phenylethyl)-, Benzamide, N-phenethyl- (6CI,7CI,8CI), N-(2-Phenylethyl)benzamide, N-(2-Phenylethyl)benzamide, N-Benzoyl-2-phenylethylamine, N-Benzoyl-β-phenethylamine, N-Benzoylphenethylamine, N-Phenethylbenzamide, NSC 16618, NSC 43723
Nombre IUPAC N-(2-feniletil)benzamida
SMILES O=C(NCCc1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Phenylethyl)benzamide
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15NO/c17-15(14-9-5-2-6-10-14)16-12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10H,11-12H2,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.1154