Learn More
Bromuro de N-fenacilpiridinio, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15780879 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15780879 50 g 50 g
15770879 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15780879 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450120500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
CAS 16883-69-5
Fórmula molecular C13H12BrNO
Peso molecular (g/mol) 278.15
Clave InChI PXSUMUYPXZEXDT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-phenacylpyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenylethyl pyridin-1-ium bromide, n-phenacylpyridinium bromide, 1-phenacylpyridiniumbromide, 1-acetophenonepyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenylethyl pyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenyl-ethyl-pyridinium, bromide, phenacylpyridinium bromide, acmc-1c6a6, 1-phenacyl-pyridinium bromide
PubChem CID 2798954
Nombre IUPAC 1-fenil-2-piridin-1-io-1-iletanona; bromuro
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C[N+]2=CC=CC=C2.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenacylpyridinium bromide
Punto de fusión 193.0°C to 195.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Argentometry)
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.15
Porcentaje de pureza 97%
RU– Solo para uso en investigación