Learn More
N-(Perfluoro-1-octanosulfonil)glicina (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Perfluoro-1-octanesulfonyl) Glycine |
| CAS | 2806-24-8 |
| Fórmula molecular | C10 H4 F17 N O4 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Perfluorooctanesulfonamidoacetic Acid, Glycine','N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]- (6CI,8CI,9CI), N-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluorooctyl)sulfonyl]glycine, 2-(Perfluorooctanesulfonamido)acetic acid, Perfluorooctanesulfonamidoacetic acid, Glycine','N-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctyl)sulfonyl]-, FOSAA, N-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluorooctyl)sulfonyl]-glycine, N-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluorooctyl)sulfonyl]glycine, FOSAA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H4F17NO4S/c11-3(12,5(15,16)7(19,20)9(23,24)25)4(13,14)6(17,18)8(21,22)10(26,27)33(31,32)28-1-2(29)30/h28H,1H2,(H,29,30) |
| SMILES | OC(=O)CNS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctilsulfonilamino)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 557.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 556.959 |