Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de extracción de proteínas neuronales N-PER™
Código de producto. 12201812 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12201812 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 12201812 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 87792
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Recoja proteínas de todos los compartimentos celulares de tejido neuronal y neuronas cultivadas primarias con este reactivo de lisis celular específico neuronal patentado.
Reactivo de extracción de proteínas neuronales Thermo Scientific™ N-PER es un reactivo de lisis celular patentado optimizado para la extracción eficaz de proteínas de todos los compartimentos celulares de tejido neuronal y neuronas cultivadas primarias.
Los lisados de células neuronales preparados con el reactivo N-PER pueden utilizarse para ensayos de actividad enzimática (p. ej., fosfatasa, cinasa, ensayos ATPasa), inmunoensayos (p. ej., Western blots, ELISAs, RIAs) y purificación de proteínas. El reactivo de lisis N-PER permite la extracción de proteínas en menos de 30 minutos y requiere la interrupción mecánica del tejido (p. ej., homogeneización Dounce, Polytron). La producción típica de proteína neuronal son 70-90 μg de proteína por mg de tejido cerebral o 300 μg de proteína total de 106 células neuronales primarias.
Características destacadas:
  • Optimizado: extracción eficiente de la proteína neuronal total, incluidas las proteínas de membrana, a partir de tejidos o células cultivadas primarias
  • Suave: conserva la función de la proteína sin comprometer el rendimiento
  • Versátil: se puede complementar con inhibidores de proteasa, agentes reductores o quelantes o cofactores requeridos
  • Compatible: los extractos son adecuados para su uso con proteínas totales, ensayos enzimáticos e inmunológicos y métodos de purificación de proteínas
Recomendada para:
Aislar proteínas funcionales de tejidos neuronales o células neuronales primarias; estudiar ensayos de actividad enzimática específicos del tejido neuronal; generar lisados a partir de tejidos neuronales para el análisis de biomarcadores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100 mL
Formato Líquido
Tipo de producto Reactivo de extracción de proteínas neuronales
Volumen (métrico) 100 mL
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C.
Línea de productos NE-PER