Learn More
N-pentilindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Pentylindole |
| CAS | 59529-21-4 |
| Fórmula molecular | C13H17N |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Pentylindole, 1-Pentyl-1H-indole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17N/c1-2-3-6-10-14-11-9-12-7-4-5-8-13(12)14/h4-5,7-9,11H,2-3,6,10H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCn1ccc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1-pentilindol |
| Peso molecular (g/mol) | 187.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.1361 |